Przejdź do
22632
Quinine hydrochloride dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Chinini hydrochloridum, (8α, 9R)-6′-Methoxycinchonan-9-ol monohydrochloride dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H24N2O2 · HCl · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.91
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-001-1
Beilstein/REAXYS Number:
6112655
MDL number:
Form:
solid
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
solubility
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
application(s)
research use (small molecule)
SMILES string
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
Application
Quinine hydrochloride dehydrate has been used for fluorescent in situ detection of quinine in cinchona bark using UV resonance raman spectroscopy.[1] It has also been used as a actinometric system to measure the light-induced changes in ruthenium anticancer agent, NAMI-A.[2]
Biochem/physiol Actions
Quinine is a very effective anti-malarial treatment but is considered toxic for routine treatment due to the development of drug resistance in the malarial parasites. It acts as blood schizonticide.[3]Quinine reportedly blocks the membrane conductance of potassium in enteric neurons.[4]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1596807W297607Q1125
form
solid
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
solubility
water: soluble 0.25 mg in 5 ml
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.25/5 g/mL, clear, colorless
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine hydrochloride dihydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
736821-25G04061833399804
22632-50G-F04061838780164
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of this product in ethanol ?
    1 answer
    1. The solubility of this product in ethanol has not been determined. However, it states that the chemical is soluble in ethanol.
      Helpful?
  2. Löslichkeit in Ethanol
    1 answer
    1. The solubility of this product in ethanol has not been determined. However, various sources state that the chemical is soluble in ethanol. See the link below for an example:
      https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-369.pdf