Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 321,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
321,00 zł
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
optical activity
[α]20/D −230±5°, c = 2% in 0.1 M HCl
impurities
≤10% dihydroquinine hydrochloride (HPLC)
solubility
H2O: soluble
fluorescence
λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
O.O.Cl.COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2.ClH.2H2O/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;;;/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;1H;2*1H2/t13-,14-,19-,20+;;;/m0.../s1
InChI key
MPQKYZPYCSTMEI-FLZPLBAKSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (NT) | assay - | assay - | assay ≥99.0% (acidimetric) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility water: soluble 0.25 mg in 5 ml | solubility - | solubility 62.5 g/L |
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability - |
| fluorescence λex 322 nm; λem 450 nm in H2O, λex 347 nm; λem 448 nm in 0.5 M sulfuric acid | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinine hydrochloride dihydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?