Przejdź do
8.22185
TWEEN® 40
for synthesis
Synonim(y):
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
401,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
liquid
potency
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C
transition temp
flash point >149 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Hydroxyl value: 89 - 105
Saponification value: 41 - 52
Acid value: ≤ 3
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.095
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.221868.22188STS0201
form
liquid
form
gel form
form
liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
bp
>100 °C
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822185100004022536485690
822185050004022536485683