Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 246,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 402,00 zł |
Informacje o tej pozycji
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
<10 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
gel form
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
170-320 cSt(40 °C)
transition temp
flash point >149 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Tween® 60 for synthesis. CAS 9005-67-8, pH 5.5 - 7.7 (50 g/l, H₂O, 25 °C).
Analysis Note
Hydroxyl value: 81 - 96
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Saponification value: 45 - 55
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 60
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?