Przejdź do
8.22163
Tribenzylamina
for synthesis
Synonim(y):
Tribenzylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
19 320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.40
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
210-638-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
mp
91-93 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI key
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47203490660CRM95728
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
form
powder
form
-
form
powder
form
liquid
mp
91-93 °C
mp
-
mp
91-94 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tribenzylamina
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
399.2 °F - closed cup
flash_point_c
204 °C - closed cup