Merck
472034
Sigma-Aldrich
Tripentylamine
98%, mixture of isomers
Synonim(y):
Triamylamine, mixed isomers
Wybierz wielkość
250 ML
781,00 zł
2 L
3900,00 zł
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 ML
781,00 zł
2 L
3900,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)4]3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.43
Beilstein:
1744528
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
81-83 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
0.782 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCCN(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C15H33N/c1-4-7-10-13-16(14-11-8-5-2)15-12-9-6-3/h4-15H2,1-3H3
Klucz InChI
OOHAUGDGCWURIT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The product is an isomeric mixture of tripentylamine (TPA). TPA is a tertiary amine. It forms charge transfer complexes with C60 in toluene. The stability constants of these complexes have been evaluated using the Benesi-Hildebrand equation.[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electron transfer with aliphatic substrates oxidation of cyclohexane with cobalt (III) ions alone and in the presence of oxygen.
Onopchenko A and Schulz JGD.
The Journal of Organic Chemistry, 38(21), 3729-3733 (1973)
Warwick et al.
Analytical chemistry, 72(16), 3960-3963 (2000-08-26)
The extraction of Tc-tripentylamine complexes onto C18 silica solid-phase extraction columns is evaluated for the selective removal of 99Tc from other isotopes. The Tc-amine complex is quantitatively extracted from sulfuric acid and can be recovered from the column by elution
A spectrophotometric study of the charge transfer complexation of [60] fullerene with some amines.
Mizyed S, et al.
Jordan Journal of Chemistry, 2(2), 145-153 (2007)
Dae Ho Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 219-227 (2017-12-08)
Optimizing the colloidal state of polyamic acid (PAA) nanoparticles is essential for achieving a uniform and high-performance polyimide coating by electrophoretic deposition (EPD) on metal substrates of various shapes. In this paper, we report two important roles of the counterions
Michael K L Chu et al.
Diabetes technology & therapeutics, 17(4), 255-267 (2015-02-12)
An implantable, glucose-responsive insulin delivery microdevice was reported previously by our group, providing rapid insulin release in response to hyperglycemic events and efficacy in vivo over a 1-week period when implanted intraperitoneally in rats with diabetes. Herein, we focused on