Przejdź do
90660
Tribenzylamine
≥99.0% (NT)
Synonim(y):
TBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-638-3
Beilstein/REAXYS Number:
2214682
MDL number:
Assay:
≥99.0% (NT)
Form:
powder
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (NT)
form
powder
mp
91-94 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C(N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
InChI key
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Application
Tribenzylamine (TBA) is a tertiary amine which can be used :
  • As a nitrogen group source for the reactions involving C−N bond formation.
  • For the synthesis of imine i.e. N−benzylidene benzylamine by aerobic oxidative condensation.
  • As an extractant for the separation and determination of Cr(VI) and Cr(III) from wastewater.
TBA can also undergo debenzylation in the presence of ceric ammonium nitrate (CAN) to form dibenzylamine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tribenzylamine
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
399.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
204 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)