Przejdź do
8.22152
Jodek tetra-n-butyloamoniowy
for synthesis
Synonim(y):
Tetra-n-butylammonium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
265,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
428,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H36IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.37
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-220-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
265,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
solid
potency
1990 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
mp
143-146 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[I-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HI/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
DPKBAXPHAYBPRL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Katalizator przeniesienia fazowego w syntezie organicznej: Jodek tetra-n-butyloamoniowy służy jako katalizator przeniesienia fazowego ułatwiający rozpuszczalność reagentów w niepolarnych rozpuszczalnikach, poprawiając warunki reakcji i wydajność w procesach syntezy organicznej (Paricaud, 2011).
  • Reakcje sprzęgania krzyżowego węgiel-węgiel: Jodek tetra-n-butyloamoniowy, wykorzystywany w "homeopatycznej" katalizie nanocząstkami palladu w reakcjach sprzęgania węgiel-węgiel, okazuje się niezbędny do osiągnięcia wysokiej wydajności i selektywności reakcji (Deraedt i Astruc, 2014).
  • Zastosowania o wysokiej czystości w badaniach farmaceutycznych: Wysoka czystość jodku tetra-n-butyloamoniowego sprawia, że nadaje się on do wrażliwych zastosowań farmaceutycznych, zapewniając minimalną ilość zanieczyszczeń, które mogłyby wpływać na reakcje chemiczne i wyniki w chemii medycznej (Pugini et al., 2023).
  • Bezpieczeństwo i obsługa w warunkach laboratoryjnych: Badania podkreślają znaczenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i postępowania z jodkiem tetra-n-butyloamoniowym w środowiskach laboratoryjnych, koncentrując się na jego przechowywaniu, stosowaniu i usuwaniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu i zapewnić bezpieczeństwo badaczom (Li et al., 2013).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 143 °C
Melting range (upper value): ≤ 147 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.146459130651.18312
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥98.0%
assay
≥95.0%
assay
-
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
form
solid
form
powder
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
143-146 °C
mp
41-44 °C
mp
-
mp
168-174 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822152010004022536485164
822152025004022536485171