Przejdź do
8.14645
Chlorek tetra-n-butyloamoniowy
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Tetra-n-butylammonium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
286,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H36ClN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.92
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-195-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
286,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
41-44 °C
transition temp
flash point 110 °C
bulk density
700 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Analysis Note
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.221528.188391.18312
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥95.0%
assay
≥98.0%
assay
-
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
form
solid
form
crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
41-44 °C
mp
143-146 °C
mp
100-103 °C
mp
168-174 °C
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F
flash_point_c
110 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814645002504022536420042
814645001004027269276867
814645010004022536420059