Przejdź do
913065
n-Octylammonium iodide
Greatcell Solar®
Synonim(y):
1-Octanamine, hydriodide (9CI), n-Octylammonium iodide, Greatcell Solar®, NOAI, Octylammonium iodide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
484,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H20IN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
manufacturer/tradename
Greatcell Solar®
color
white
SMILES string
I.NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.HI/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
InChI key
HBZSVMFYMAOGRS-UHFFFAOYSA-N
Application
Incorporating n-Octylammonium iodide into the perovskite layer can lead to improved stability of the solar cell. It helps reduce the presence of defects and grain boundaries within the perovskite film, which can enhance the long-term stability and durability of the device under operating conditions. The choice of organic cation, such as n-Octylammonium iodide, in the perovskite layer can contribute to enhancing the power conversion efficiency of the solar cell.
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications.[1][2] The variations/substitution in organohalide cations and anions is employed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length, and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
00797912581912107
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
Greatcell Solar®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
color
white
color
-
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)