Przejdź do
302929
Tetraethylammonium hydroxide solution
35 wt. % in H2O
Synonim(y):
TEAOH solution, TEA hydroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(OH)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.26
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912961
Concentration:
35 wt. % in H2O
Form:
liquid
384,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
concentration
35 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.404
density
1.023 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
General description
TEAOH solution is a strong organic base used to adjust pH of the acidic mobile phase in chromatographic separation.
Application
Tetraethylammonium hydroxide solution (35 wt. % in H2O) may be used as an organic structure-directing agent (SDA)/template in the synthesis of mesoporous molecular sieves and zeolite samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8663617780686631
description
35 wt. % in H2O
description
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O, electrochemical grade
description
20 wt. % in H2O
description
~25% in methanol (~1.5 M)
concentration
35 wt. % in H2O
concentration
~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
~25% in methanol (~1.5 M)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.023 g/mL at 25 °C
density
-
density
1.01 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n20/D 1.404
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.373
refractive index
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
Still not finding the right product?
Słowo ostrzegawcze
Danger
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Narządy docelowe
Central nervous system, thymus,Liver
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?