Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 668,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
668,00 zł
form
liquid
Quality Segment
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
concentration
~25% in methanol (~1.5 M)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~25% in methanol (~1.5 M) | description ~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O, electrochemical grade | description 20 wt. % in H2O | description 35 wt. % in H2O |
| concentration ~25% in methanol (~1.5 M) | concentration ~1.0 M (CH3CH2)4NOH in H2O | concentration 20 wt. % in H2O | concentration 35 wt. % in H2O |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| anion traces sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group amine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system, thymus,Liver
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?