Przejdź do
8.22110
n-Nonadekan
for synthesis
Synonim(y):
n-Nonadecane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
158,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)17CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.52
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-116-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
329-331 °C
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
205 °C
expl. lim.
0.6-6.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
329-331 °C
mp
31-34 °C
transition temp
flash point >100 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCCC)CCCCCCCCC
InChI
1S/C19H40/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-19H2,1-2H3
InChI key
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Kompozyty epoksydowo-PCM z nanowęglami lub wielowymiarowym azotkiem boru jako środki poprawiające przepływ ciepła...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie kompozytów epoksydowo-fazowych (PCM) zintegrowanych z nanowęglowodorami lub wielowymiarowym azotkiem boru w celu poprawy właściwości przepływu ciepła. n-Nonadekan jest stosowany jako PCM ze względu na jego odpowiednie właściwości termiczne, wykazując potencjał w poprawie wydajności systemów zarządzania ciepłem (Agrawal et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 34 °C
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.418638.181978.03206
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥93.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
solid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1.066 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
2.4 hPa ( 20 °C)
mp
31-34 °C
mp
-57 °C
mp
-
mp
-75 °C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822110002504022536484303
822110010004022536654812
822110001004027269276836