Przejdź do
8.18197
N,N-dimetyloalliloamina
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethylallylamine, N-Allyldimethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
701,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
218-458-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
701,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 8 °C
density
0.730 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC=C)(C)C
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.718 - 0.722
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.418638.03206317748
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥93.5% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.730 g/cm3 at 20 °C
density
0.765 g/cm3 at 20 °C
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
density
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
transition temp
flash point 8 °C
transition temp
flash point 65 °C
transition temp
flash point 55 °C
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetyloalliloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818197002504022536429939