Przejdź do
8.03206
N,N-dimetylobenzyloamina
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethylbenzylamine, N-Benzyldimethylamine, BDMA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
180,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-149-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
410 °C
potency
290 mg/kg LD50, oral (Rat), 695 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
0.9-6.3 % (v/v)
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O, saturated solution)
bp
180-183 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
transition temp
flash point 55 °C
solubility
8 g/L
density
0.90 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(Cc1ccccc1)(C)C
InChI
1S/C9H13N/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
InChI key
XXBDWLFCJWSEKW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.898 - 0.901
Water (K. F.): ≤ 0.5 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
242063B256068.03068
assay
≥98% (GC)
assay
97%
assay
97%
assay
-
solubility
8 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
-75 °C
mp
-
mp
-
mp
-85 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
bp
180-183 °C/1013 hPa
bp
81 °C/16 mmHg (lit.)
bp
184-189 °C (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dimetylobenzyloamina
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
134.6 °F - closed cup
flash_point_c
57 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
803206025004022536378930
803206100004022536378947