Przejdź do
8.22100
(S)-(-)-mleczan etylu
greener alternative
for synthesis
Synonim(y):
Ester etylowy kwasu L(-)-mlekowego, ester etylowy kwasu (S)-(-)-2-hydroksypropionowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
211-694-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Form:
liquid
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.6 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
400 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5-16.4 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
2.7 cSt(25 °C)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-25 °C
transition temp
flash point 53 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@@H](C)C(=O)OCC
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Application
  • Ocena parametrów operacyjnych produkcji mleczanu etylu z wykorzystaniem procesu destylacji reaktywnej: W tym badaniu zbadano przyjazną dla środowiska produkcję mleczanu etylu, podkreślając jego zastosowanie jako biopochodnego rozpuszczalnika do przemian chemicznych (A Komesu et al., 2015).
  • Wpływ sekwencyjnej fermentacji z użyciem Torulaspora delbrueckii i Saccharomyces cerevisiae na jakość wina: Omawia produkcję mleczanu etylu i jego wpływ na jakość wina, zapewniając wgląd w procesy fermentacji i poprawę smaku (I Loira et al., 2014).
  • Katalizowane tytanem utleniające odwodornienie mleczanu etylu: Analizuje katalityczny proces konwersji mleczanu etylu do pirogronianu etylu, kładąc nacisk na zastosowania zielonej chemii (EV Ramos-Fernandez et al., 2014).
  • Green Sustainable Process for Chemical and Environmental Engineering and Science: Koncentruje się na roli mleczanu etylu w syntezie organicznej, pokazując jego skuteczność w różnych reakcjach chemicznych (AV Dolzhenko, 2021).
  • In Situ Analysis of Metabolic Characteristics Reveals the Key Yeast in the Spontaneous and Solid-State Fermentation Process of Chinese Light-Style Liquor: Bada wpływ mleczanu etylu na fermentację, w szczególności jego wpływ na profile smakowe w produkcji napojów (Y Kong et al., 2014).
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is a safer and more sustainable alternative to ethyl acetate and acetone. It is an ester of natural L-lactic acid, which is produced by fermentation of sugar and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.032 - 1.034
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -11.0 - -9.5 °
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
08996075238.05334
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
154 °C/1013 hPa
bp
154 °C (lit.)
bp
269 °C (lit.)
bp
272 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
mp
-25 °C
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
mp
-2 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822100902504022536758503
822100010004022536484037
822100100004022536484044