Przejdź do
08996
(−)-Ethyl L-lactate
analytical standard
Synonim(y):
(−)-Ethyl (S)-2-hydroxypropionate, (S)-(−)-2-Hydroxypropionic acid ethyl ester, L-Lactic acid ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-694-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720839
MDL number:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 30 °C)
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D 10.5±1° (neat)
autoignition temp.
752 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.5 %, 100 °F
refractive index
n20/D 1.410-1.420, n20/D 1.4130 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[C@H](O)C(OCC)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI key
LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.221006979977367
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
≥99.0% (Sum of enantiomers, GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
128.8 °F - closed cup
flash_point_c
53.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuzhen Guo et al.
Lab on a chip, 15(7), 1759-1764 (2015-02-17)
A simple method to fabricate microchannels is demonstrated based on an inkjet printing liquid template. The morphology of the liquid template can be well controlled by using ink with viscosity sensitive to temperature. The as-prepared Y-shape microchannel is used as
Stéphanie Rollero et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(5), 2291-2304 (2014-11-22)
Volatile compounds produced by yeast during fermentation greatly influence the organoleptic qualities of wine. We developed a model to predict the combined effects of initial nitrogen and phytosterol content and fermentation temperature on the production of volatile compounds. We used
Zuobing Xiao et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 978-979, 122-130 (2014-12-30)
A simple, rapid and solvent-free multi-residue method has been developed and applied to confirm and quantify a series of volatile compounds in five cherry wines by gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Four parameters (e.g., coating material of fiber
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W245100-10KG-K04061837545047
W245100-250G-K04061837512810
W245100-1KG-K04061837545054
1266868-500MG04061833830000
W245100-SAMPLE-K04061837512841
W245100-5KG-K04061837545078
67107-250MG04061832735085
818775000504022536445441
818775025004022536445458
P9009-25G04061834402190
P9009-5G04061834402206
08996-1ML04061838653031