Przejdź do
8.05334
Laurynian etylu
for synthesis
Synonim(y):
Dodekanian etylu, ester etylowy kwasu laurynowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.37
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-386-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
216,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.1 hPa ( 60 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 138 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laurynian etylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)