Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 244,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4-1,2-(COOK)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
224-561-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96%
Form:
powder
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96%
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H6O4.2K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GOMCKELMLXHYHH-UHFFFAOYSA-L
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form crystals | form crystals |
| assay ≥96% | assay ≥99.5% dry basis (perchloric acid titration) | assay 99.95-100.05% dry basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8220800100 | 04022536483641 |