Przejdź do
8.22033
Dimethylamine
(40% aqueous solution) for synthesis
Synonim(y):
Dimethylamine solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
135,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
45.08
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605257
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
synthesis grade
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
263 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
415 °C
potency
1000 mg/kg LD50, oral (Rat), 3900 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2.6-12.3 % (v/v)
pH
14 ( in H2O)
mp
-38 °C
transition temp
flash point -18.5 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Interaction with Oxalic Acid: Discusses the atmospheric implications of the interaction between oxalic acid and dimethylamine, highlighting the formation of complexes and proton transfer events (Chen et al., 2017).
  • Hydroaminoalkylation Reactions: Describes the application of dimethylamine as a substrate in catalytic hydroaminoalkylation reactions, providing a pathway for the synthesis of complex organic compounds (Bielefeld and Doye, 2017).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 39.0 - 41.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.890 - 0.900
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
38950388246426458
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pH
14 ( in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
vapor pressure
263 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
16.97 psi ( 55 °C), 212 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamine
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-1.3 °F
flash_point_c
-18.5 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
822033100004022536482392
822033250004022536482408