Przejdź do
8.21898
Tetraoktylocyna
for synthesis
Synonim(y):
Tetraoctyltin, Tetraoctylstannane, Tin tetraoctyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
537,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7]4Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.59
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
222-733-7
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
537,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
liquid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
268 °C/13 hPa
transition temp
flash point 180 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;/h4*1,3-8H2,2H3;
InChI key
JTGNPNLBCGBCMP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (on Sn): ≥ 20.0 %
Assay (on Cl): ≤ 2.5 %
Identity (IR): passes test
Other Sn compounds: about 15%
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.082781.078181.07826
Tin foil about 0.04 mm thick
Supelco
1.07826
Tin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
bp
268 °C/13 hPa
bp
140 °C/10 hPa
bp
1800-1900 °C (sublimed)
bp
2260 °C/1013 hPa
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
density
7.3 g/cm3 at 20 °C
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
356.0 °F
flash_point_c
180 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3590-84-9
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821898010004022536480053