The material supplied as a powder with a particle size < 5 µm.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.71
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
242-159-0
NACRES:
NA.21
MDL number:
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99.0% trace metals basis
form
solid
potency
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Acid-soluble Iron (Fe), ≤0.05% Acid soluble lead (Pb), ≤0.4% Acid soluble matter
loss
≤0.2% loss on ignition, 900°C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1800-1900 °C (sublimed)
mp
1630 °C
density
6.95 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑600 kg/m3
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)=O
InChI
1S/2O.Sn
InChI key
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Tin oxide enhances lithium-ion batteries with high energy density, improved cycling stability, and efficient charge/discharge rates, supporting more sustainable energy storage. Click here for more information.
Application
- Ekologiczna strategia syntezy pochodnych spiro-benzimidazochinazolinonu i spiro-benzotiazolochinazolinonu z wykorzystaniem β-cyklodekstryny jako katalizatora supramolekularnego: W badaniu tym zastosowano przemyty żel krzemionkowy jako nośnik w przyjaznej dla środowiska syntezie złożonych związków organicznych, wykazując jego użyteczność w zielonej chemii i procesach opracowywania leków (Baranwal et al., 2023).
- Effect of Washing Treatment on the Textural Properties and Bioactivity of Silica/Chitosan/TCP Xerogels for Bone Regeneration (Wpływ płukania na właściwości teksturalne i bioaktywność kserożeli krzemionkowo-chitozanowych/TCP do regeneracji kości): Podkreśla kluczową rolę przemytego żelu krzemionkowego w poprawie właściwości biomateriałów stosowanych do regeneracji kości, wykazując jego potencjał w zastosowaniach farmaceutycznych i biomedycznych (Pérez-Moreno et al., 2021).
Analysis Note
Czystość (RFA): ≥ 99,0 %
Substancje rozpuszczalne w kwasie: ≤ 0,4 %
Ołów rozpuszczalny w kwasie (Pb): ≤ 0,05 %
Żelazo rozpuszczalne w kwasie (Fe): ≤ 0,01 %
Strata przy zapaleniu (900 °C): ≤ 0,2 %
Gęstość nasypowa: 40 - 70 g/100 ml
Wielkość cząstek (< 5 µm): około 99 %
Substancje rozpuszczalne w kwasie: ≤ 0,4 %
Ołów rozpuszczalny w kwasie (Pb): ≤ 0,05 %
Żelazo rozpuszczalne w kwasie (Fe): ≤ 0,01 %
Strata przy zapaleniu (900 °C): ≤ 0,2 %
Gęstość nasypowa: 40 - 70 g/100 ml
Wielkość cząstek (< 5 µm): około 99 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek cyny(IV)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
この酸化すずフレークがたくさん入っているのか一つの大きい塊のどちらでしょうか? ご連絡いただけると幸いです