Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
vapor pressure
0.0014 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
transition temp
flash point >100 °C
solubility
0.008 g/L
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
InChI key
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
231.8 - 239.0 °F - closed cup
flash_point_c
111 - 115 °C - closed cup
target_organs
thymus,spleen
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1461-25-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?