Przejdź do
8.21752
N,N-dietyloformamid
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Diethylformamide, Formic acid diethylamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
770,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
210-533-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
transition temp
flash point 65 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)C=O
InChI
1S/C5H11NO/c1-3-6(4-2)5-7/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SUAKHGWARZSWIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.905 - 0.907
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.029378.061691.00397
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
density
1.095 g/cm3 at 20 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
transition temp
flash point 65 °C
transition temp
flash point 57.5 °C
transition temp
flash point 126 °C
transition temp
flash point 57.5 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-dietyloformamid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821752025004027269076658
821752001004027269276874
821752010004022536478586