Przejdź do
8.06169
N-metyloformanilid
for synthesis
Synonim(y):
N-Methylformanilide, Formic acid N-methylanilide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
256,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.16
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
202-262-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
256,50 zł
Cena katalogowa342,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2.66 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
pH
3.5-5.5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
bp
243-244 °C/1013 hPa
mp
8-13 °C
transition temp
flash point 126 °C
density
1.095 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(c1ccccc1)C=O
InChI
1S/C8H9NO/c1-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
InChI key
JIKUXBYRTXDNIY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.094 - 1.096
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.217521.029371.00397
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
8-13 °C
mp
-
mp
−61 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
bp
243-244 °C/1013 hPa
bp
-
bp
153 °C (lit.)
bp
153 °C (lit.)
density
1.095 g/cm3 at 20 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
0.944 g/mL (lit.)
density
0.944 g/mL (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-metyloformanilid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup