Przejdź do
1.00397
N,N-Dimethylformamide
for peptide synthesis
Synonim(y):
DMF, N,N-Dimethylmethanamide, Formic acid dimethylamide, DMF, NSC 5356
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.09
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
200-679-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605365
Assay:
≥99.9% (GC)
Bp:
153 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg ( 20 °C)
1230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
potency
3010 mg/kg LD50, oral (Rat), 1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
dilution
(for synthesis)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤10 ppm Amines (Dimethylamine), ≤300 ppm Water
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
transition temp
flash point 57.5 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.944 g/mL (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Application
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine): ≤ 10 ppm
Evaporation residue: ≤ 10
Water: ≤ 300 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4944885.438971.10983
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
water: miscible
solubility
1000 g/L
solubility
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylformamide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
135.5 °F - closed cup
flash_point_c
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
68-12-2
CAS No.
68-12-2
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100397602504027269298845
100397400004027269261665
100397250004027269261658
100397619004027269393489