Przejdź do
8.21215
Sulfon diwinylu
(stabilised) for synthesis
Synonim(y):
Sulfon winylowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
444,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CH)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
201-057-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.05 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
32 mg/kg LD50, oral (Rat), 22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
234.3 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
transition temp
flash point 102 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(C=C)C=C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.079938.07994V3700
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solid
form
crystals
form
-
bp
234.3 °C/1013 hPa
bp
285 °C/1013 hPa
bp
-
bp
234 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
mp
-26 °C
mp
26 °C
mp
62-65 °C
mp
−26 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfon diwinylu
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F - closed cup
flash_point_c
102 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821215001004022536476087
Questions
  1. For this product, can you tell us the Molarity? e.g. is it 1.0M ? https://www.sigmaaldrich.com/CA/en/product/mm/821215 Thank you in advance.
    1 answer
    1. This product is supplied as a neat or pure liquid with a density ranging from 1.177 - 1.181 g/mL and a molecular weight of 118.15 g/mol. The minimum purity is 98 %, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 9.76 M (density = 1.177 g/mL and 98 % purity) to 9.99 M (density = 1.181 g/mL and 100% purity).
      Please refer to the Certificate of Analysis to determine the lot-specific molar concentration.