Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
UNSPSC Code:
12352119
EC Index Number:
201-059-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
potency
2547 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
62-65 °C
transition temp
flash point 112 °C
solubility
130 g/L
density
1.31 g/cm3 at 15.6 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S]1(=O)(=O)CC=CC1
InChI
1S/C4H6O2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h1-2H,3-4H2
InChI key
MBDNRNMVTZADMQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 63 °C
Melting range (upper value): ≤ 66 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 130 g/L | solubility soluble ≥100 g/L | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 62-65 °C | mp 26 °C | mp -26 °C | mp 20-26 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form liquid | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8079940250 | 04022536397344 |