Przejdź do
V3700
Divinyl sulfone
contains hydroquinone as inhibitor, ≥96%
Synonim(y):
Vinyl sulfone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2710,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH2=CH)2SO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.15
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-057-6
Beilstein/REAXYS Number:
1071329
MDL number:
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96%
contains
hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CS(=O)(=O)C=C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Divinyl sulfone is a highly reactive chemical compound due to the presence of two vinyl groups, which make it an effective cross-linking agent and bifunctional reactive compound. It is used in the production of hydrogels, resins, and other polymeric materials. The resulting cross-linked polymers exhibit enhanced mechanical strength, stability, and insolubility in solvents.
Application
Divinyl sulfone can be used as:
  • A cross-linking agent to synthesize divinyl sulfone-crosslinked hyaluronic acid hydrogels for specific biomedical applications, such as tissue engineering or drug delivery.
  • A cross-linking agent to develop the conducting polymer film with MXene layers. This crosslinking can enhance the mechanical properties and stability of the composite film.
Hyaluronic acid (HA) crosslinked with DVS forms hydrogels.
DVS and its mono and di-substituted derivatives are useful starting materials in the preparation of thiomorpholine 1,1-dioxides and other synthetically important macro- and the heterocycles.
DVS may be used to shrink proofing cotton by crosslinking it with cellulose.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123315479799
description
contains hydroquinone as inhibitor, ≥96%
description
98%
description
-
assay
≥96%
assay
98%
assay
-
density
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
−26 °C (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
mp
-
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
contains
hydroquinone as inhibitor
contains
-
contains
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Divinyl sulfone
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?