Przejdź do
8.21184
Fosforan trimetylu
for synthesis
Synonim(y):
Trimethyl phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.07
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-144-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.133 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
840 mg/kg LD50, oral (Rat), 3388 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
197 °C/1013 hPa
mp
-46 °C
transition temp
flash point >150 °C
solubility
1000 g/L
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OC)(OC)OC
InChI
1S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3
InChI key
WVLBCYQITXONBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Manipulowanie przewodnictwem jonowym i kompatybilnością międzyfazową elektrolitów typupolimer w soli podwójnej: W niniejszym badaniu zbadano rolę fosforanu trimetylu w zwiększaniu przewodności jonowej i stabilności międzyfazowej elektrolitów polimerowych w podwójnej soli, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju quasi-stałych baterii metalowych o przedłużonej temperaturze. Badania podkreślają skuteczność związku w poprawie wydajności baterii w różnych temperaturach, co jest kluczowym czynnikiem dla rozwiązań magazynowania energii nowej generacji (Lin et al., 2024).
  • Poziomy stężenia i ocena ryzyka ekologicznego typowych estrów fosforoorganicznych w reprezentatywnych wodach powierzchniowych megamiasta: W artykule oceniono wpływ estrów fosforoorganicznych, w tym fosforanu trimetylu, na środowisko w miejskich zbiornikach wodnych. Przedstawiono w nim dane dotyczące poziomów stężeń i omówiono zagrożenia ekologiczne związane z tymi związkami, zapewniając istotny wgląd w ochronę środowiska i kształtowanie polityki (Qiao et al., 2024).
  • [Badanie przesiewowe pozostałości fosforoorganicznych środków zmniejszających palność w ryżu]: Wykorzystując chromatografię gazową QuEChERS - kwadrupolową spektrometrię masową czasu przelotu, badanie to identyfikuje obecność organofosforowych środków zmniejszających palność, takich jak fosforan trimetylu, w próbkach ryżu. Badania podkreślają znaczenie monitorowania produktów rolnych pod kątem pozostałości chemicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności (Li et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.210 - 1.215
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.005538.21141773948
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99.9% trace metals basis
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
500 g/L (slow decomposition)
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.069 g/cm3 at 20 °C
density
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
197 °C/1013 hPa
bp
112 °C/1013 hPa
bp
215 °C/1013 hPa
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fosforan trimetylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150 °C - closed cup
pictograms
Health hazardExclamation mark
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
821184050004022536475578
821184250004022536475585
821184010004022536475561