Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
353,00 zł
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
480 °C
potency
1165 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-10 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-57 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
500 g/L (slow decomposition)
density
1.069 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.069
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 500 g/L (slow decomposition) | solubility 1000 g/L | solubility - | solubility 65 g/L |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -57 °C | mp -46 °C | mp -78 °C | mp -55 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethyl phosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - closed cup
flash_point_c
115 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8211411000 | 04022536474700 |
| 8211410100 | 04022536474694 |
| 8211419010 | 04027269048501 |