Merck
773948
Sigma-Aldrich
Strontium phosphate
powder, -200 mesh, 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Strontium phosphate tribasic, Tristrontium diphosphate
Wybierz wielkość
25 G
779,00 zł
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
779,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Sr3(PO4)2
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
wielkość cząstki
-200 mesh
mp
>380 °C
ciąg SMILES
[Sr++].[Sr++].[Sr++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/2H3O4P.3Sr/c2*1-5(2,3)4;;;/h2*(H3,1,2,3,4);;;/q;;3*+2/p-6
Klucz InChI
JOPDZQBPOWAEHC-UHFFFAOYSA-H
Zastosowanie
Sr3(PO4)2 jest obiecującym materiałem luminoforowym, wykazującym różne właściwości emisyjne po domieszkowaniu pierwiastkami ziem rzadkich i innymi pierwiastkami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poort; S. H. M.
Journal of Solid State Chemistry, 122, 432-432 (1996)