Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 108,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 271,00 zł |
Informacje o tej pozycji
108,00 zł
vapor pressure
0.0025 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
294 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
transition temp
flash point 150 °C
solubility
65 g/L
density
1.135 g/cm3 at 25 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)C(O)(CC(=O)OCC)CC(=O)OCC
InChI
1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
InChI key
DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.138 - 1.141
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay - | assay ≥99% |
| solubility 65 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form viscous liquid | form - | form - |
| bp 294 °C/1013 hPa | bp 294 °C/1013 hPa | bp 235 °C/150 mmHg (lit.) | bp 235 °C/150 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
311.0 °F - closed cup
flash_point_c
155 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8002510100 | 04022536357140 |
| 8002510500 | 04022536357157 |