Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(OHC)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.13
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
210-607-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
pH
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
bulk density
396 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI key
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥96.0% (GC) | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 248-250 °C | mp 56-59 °C | mp 26-29 °C | mp 94-96 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bulk density 396 kg/m3 | bulk density 528 kg/m3 | bulk density - | bulk density - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8210750010 | 04022536473307 |