Przejdź do
8.14254
Levulinic acid
for synthesis
Synonim(y):
Levulinic acid, 4-Oxopentanoic acid, 4-Oxovalerianic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
414,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H8O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-649-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
solid
134,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1850 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
245-246 °C/1013 mbar
mp
26-29 °C
transition temp
flash point 98 °C
solubility
675 g/L
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L20098.0133668255
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
-
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
675 g/L
solubility
-
solubility
25 g/L
solubility
-
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
bp
245-246 °C/1013 mbar
bp
245-246 °C (lit.)
bp
-
bp
82-83 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-29 °C
mp
30-33 °C (lit.)
mp
32-35 °C
mp
8-10 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Levulinic acid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
208.4 °F - closed cup
flash_point_c
98 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814254010004022536410357
814254050004022536564593