Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 276,00 zł | |
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
276,00 zł
vapor pressure
52 hPa ( 25 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
96-97 °C/984 hPa
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ag]OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3HF5O2.Ag/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8;/h(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XAYJXAUUXJTOSI-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.571 - 1.575
Colour (visual): colorless to yellowish to pink to brownish
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (GC) | assay 97% | assay 99% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| density 1.57 g/cm3 at 20 °C | density 1.277 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.571 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.571 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| bp 96-97 °C/984 hPa | bp 55 °C/100 mmHg (lit.) | bp 69-70 °C/735 mmHg (lit.) | bp 69-70 °C/735 mmHg (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8209560050 | 04027269134075 |
| 8209560010 | 04022536470337 |