Przejdź do
77292
Pentafluoropropionic anhydride
purum, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
PFPA, Perfluoropropionic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CF3CF2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-604-2
Beilstein/REAXYS Number:
1806446
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
anhydride, ester, fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C6F10O3/c7-3(8,5(11,12)13)1(17)19-2(18)4(9,10)6(14,15)16
InChI key
XETRHNFRKCNWAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Pentafluoropropionic anhydride can be used to synthesize lithium 4,5-dicyano-2-(pentafluoroethyl)imidazole, a novel imidazole-derived salt with potential application as an electrolyte in lithium-ion batteries. It can also be used to prepare 1.3- bis(pentafluoropropionyl)azulene.
PFPA acylates amines, amino acids and other compounds. PFPA derivatives are highly volatile; used in GC separation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
252387394904
description
purum, ≥97.0% (GC)
description
99%
description
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™, 99%
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
bp
69-70 °C/735 mmHg (lit.)
grade
purum
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentafluoropropionic anhydride
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)