Przejdź do
474193
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
97%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonim(y):
1,1-Dihydroperfluoropropyl methacrylate, 1H ,1H -Pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
711,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CF2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.12
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
256-191-8
MDL number:
711,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.347 (lit.)
bp
55 °C/100 mmHg (lit.)
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O2/c1-4(2)5(13)14-3-6(8,9)7(10,11)12/h1,3H2,2H3
InChI key
CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ADE001391PHR1247
description
97%, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
description
AldrichCPR
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
contains
100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
contains
-
contains
-
density
1.277 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
bp
55 °C/100 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
assay
97%
assay
-
assay
-
refractive index
n20/D 1.347 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)