Merck
318191
Sigma-Aldrich
Sodium phenoxide trihydrate
98%
Synonim(y):
Sodium phenolate
Wybierz wielkość
5 G
192,00 zł
100 G
316,00 zł
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
192,00 zł
100 G
316,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
NaOC6H5 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
192,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: sodium
mp
61-64 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.Na.3H2O/c7-6-4-2-1-3-5-6;;;;/h1-5,7H;;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
QAJGUMORHHJFNJ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
<ul>
<li><strong>Wysokoprzepustowa kwantyfikacja zawartości amonu w Arabidopsis</strong>: Badania wykorzystujące trihydrat fenylotlenku sodu do wykrywania zawartości amonu w liściach Arabidopsis thaliana (Vega-Mas et al., 2015).</li>
<li><strong>Katalityczne rozszczepianie hydrolityczne i oksy-rozszczepianie wiązań ligninowych</strong>: Badanie skuteczności trihydratu fenylotlenku sodu w katalitycznym rozszczepianiu wiązań ligninowych (Xia et al., 2014).</li>
<li><strong>Technika wspomagana ultradźwiękami jako nowa metoda usuwania kwasu naftenowego z oleju modelowego przy użyciu cieczy jonowych na bazie piperydyni</strong>: Badanie zastosowania trójwodzianu fenoksydku sodu w syntezie cieczy jonowych do usuwania kwasu naftenowego (Khaidzir et al., 2021).</li>
</ul>
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)