Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 153,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
153,00 zł
vapor pressure
30 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
304 °C
potency
290-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.1-16.1 % (v/v)
kinematic viscosity
0.594 cSt(20 °C)
mp
-85 °C
transition temp
flash point 15 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SC)C
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChI key
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Application
- Opracowanie czujnika do wykrywania dwusiarczku dimetylu: W badaniu szczegółowo opisano rozwój czujnika chemiorezystancyjnego opartego na delafosycie CuGaO2, zaprojektowanego do czułego i selektywnego wykrywania dwusiarczku dimetylu, podkreślając jego potencjał w monitorowaniu środowiska i zastosowaniach przemysłowych (Zhang et al., 2024).
- Kontrola zapachu w opakowaniach żywności: Badania nad aktywnymi materiałami opakowaniowymi zawierającymi wodorotlenek wapnia i zmodyfikowane porowate podłoże wykazały skuteczność w redukcji dwutlenku węgla i kontrolowaniu zapachu kimchi, co może mieć zastosowanie w przemysłowym przetwarzaniu i przechowywaniu żywności (Jeong et al., 2024).
- Poprawa profili smakowych żywności: Badanie wpływu różnych metod ekstrakcji na lotne profile olejów lnianych podkreśliło rolę dwusiarczku dimetylu we wzmacnianiu smaków żywności, przyczyniając się do optymalizacji technik przetwarzania żywności (Sun et al., 2023).
- Kontrola chorób w rolnictwie: Badanie nad łagodzeniem pasmowej zarazy liści i pochewki w kukurydzy przy użyciu bakteryjnych lotnych związków organicznych, w tym dwusiarczku dimetylu, zasugerowało nowe ścieżki zarządzania chorobami roślin poprzez naturalną sygnalizację chemiczną (Yasmin et al., 2023).
- Wpływ fumigacji na redukcję patogenów: Badanie metod fumigacji w celu redukcji Salmonella enterica w glebie wykazało, że dwusiarczek dimetylu jest skutecznym środkiem, oferującym potencjalną strategię poprawy bezpieczeństwa gleby w warunkach rolniczych (Gu et al., 2023).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.059 - 1.063
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 1.046 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.046 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.85 g/cm3 at 20 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp -85 °C | mp −85 °C (lit.) | mp −85 °C (lit.) | mp -98 °C |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwusiarczek dimetylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Upper respiratory tract
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8207910005 | 04022536466682 |
| 8207911000 | 04022536466705 |
| 8207910250 | 04022536466699 |