Merck
W353604
Sigma-Aldrich
Dimethyl disulfide
≥98%, FG
Synonim(y):
DMDS, Methyl disulfide
Wybierz wielkość
W353604-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
351,00 zł
5 KG
1450,00 zł
10 KG
2250,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W353604-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
351,00 zł
5 KG
1450,00 zł
10 KG
2250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3SSCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.20
Numer FEMA:
3536
Beilstein:
1730824
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2175
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.026
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gęstość pary
3.24 (vs air)
ciśnienie pary
22 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
>572 °F
granice wybuchowości
16 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
gęstość
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
ciąg SMILES
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
Klucz InChI
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • GC-IMS-Based Volatile Characteristic Analysis of Hypsizygus marmoreus Dried by Different Methods.: Dimethyl disulfide is used to enhance the aroma of some fresh seafood to, this shows that it can be used to optimize flavor (Lai et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Upper respiratory tract
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chien-Jui Huang et al.
Pest management science, 68(9), 1306-1310 (2012-05-11)
Bacillus cereus C1L is a plant growth-promoting rhizobacterium and can elicit induced systemic resistance (ISR) in plants against necrotrophic pathogens. However, little is known about ISR elicitors produced by B. cereus C1L, and no ISR elicitor has been identified and
P Jäppinen et al.
Archives of toxicology, 67(2), 104-106 (1993-01-01)
Dimethyl sulfide in breath was determined by the gas chromatographic method in 14 persons exposed to organic reduced sulfur compounds in sulfate pulp mills. Dimethyl sulfide concentrations in breath (range 0.04-0.69 cm3/m3 were compared to the combined workplace concentrations of
L Arellano-García et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 66(8), 1641-1646 (2012-08-22)
The aim of this paper was to evaluate the performance of biotrickling filters (BTFs) for treating low concentrations of dimethyl disulfide (DMDS), using different bacterial consortia adapted to consume reduced sulfur compounds under alkaline (pH ≈ 10) or neutral (pH
Elise Dumont et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 12(14), 2596-2603 (2011-11-02)
Ground-state disulfide dissociation is a target of prime importance in structural biochemistry. A main difficulty consists in avoiding competition with carbon–sulfur and backbone scission pathways. In tandem mass spectrometry, such selectivity is afforded using transition elements or coinage-metal ions as
Gabrielle A Nevitt
Integrative and comparative biology, 51(5), 819-825 (2011-09-02)
Information transfer influences food-web dynamics in the marine environment, but infochemicals involved in these processes are only beginning to be understood. Dimethylsulfoniopropionate (DMSP) is produced by phytoplankton and other marine algae, and has been studied primarily in the context of