Przejdź do
8.20833
Dimethyl sulfide
for synthesis
Synonim(y):
Dimethyl sulfide, Methyl sulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
384,00 zł
45 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5420,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.13
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
200-846-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
530 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
205 °C
potency
535 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-19.7 % (v/v)
bp
37 °C/1013 hPa
mp
-98 °C
transition temp
flash point <-30 °C
solubility
7.28 g/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(C)C
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChI key
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Application of Synthetic Flavors in Zebrafish Rearing: The study details the effects of using synthetic flavors, including dimethyl sulfide, in the aquaculture of zebrafish, highlighting benefits in fish development and welfare. This application suggests potential for broader aquaculture practices (Conti et al., 2023).
  • Impact of Sulfur Fertilizers on Potato Tuber Flavor: Research explored the combined application of phosphorus and sulfur fertilizers on the flavor of potato tubers, noting that sulfur compounds like dimethyl sulfide can influence agricultural product quality (Li et al., 2023).
  • Two-Dimensional Platelets Assembly: A study demonstrated the use of small molecules including dimethyl sulfide for the living self-assembly of metastable and stable two-dimensional platelets, offering insights into novel materials engineering methods (Liao et al., 2023).
  • Enhancement of Volatile Flavor Compounds: Investigation on the effect of instant pressure drop treatment on the volatile flavor compounds in whole highland barley flour. The study emphasizes the role of dimethyl sulfide in enhancing food flavors through advanced processing techniques (Chen et al., 2023).
  • Role in Marine Biogeochemical Cycles: This research highlighted the contribution of fungi to the increased production of dimethylsulfoniopropionate (DMSP), a precursor to dimethyl sulfide, in kelp ecosystems, underscoring its importance in marine biogeochemical cycles (Perkins et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.847 - 0.849
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W27462376048274380
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0%
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
7.28 g/L
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C, ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
solubility
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
mp
-98 °C
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
bp
37 °C/1013 hPa
bp
38 °C (lit.)
bp
38 °C (lit.)
bp
38 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfide
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820833025004022536467566
820833100004022536467573
820833904504022536467580
820833000504022536467559