Przejdź do
8.20708
2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Synonim(y):
2-Hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, Isethionic acid sodium salt, Sodium isethionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
139,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H5NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.11
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
216-343-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
139,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-11.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
192-194 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCO
InChI
1S/C2H6O4S.Na/c3-1-2-7(4,5)6;/h3H,1-2H2,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Investigation on specific heat capacity and thermal behavior of sodium hydroxyethyl sulfonate: This study presents a detailed analysis of the thermal behavior and specific heat capacity of sodium hydroxyethyl sulfonate, also known as 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt (SHES) (H Hao, Y Zhang, X Chen, 2017).
  • Design and Mechanism of a Self‐Powered and Disintegration–Reorganization–Regeneration Power Supply with Cold Resistance: The research explores a novel power supply system using 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, focusing on its cold resistance characteristics (H Dai, Y Chen, W Dai, Z Hu, M Li, W Zhang, 2021).
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.206701.06609K6625
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
mp
192-194 °C
mp
60 °C
mp
-
mp
240 °C (dec.) (lit.)
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
bulk density
800 kg/m3
bulk density
870 kg/m3
bulk density
1150 kg/m3
bulk density
-
potency
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
920 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820708010004022536464725
820708100004022536464732
820708905004022536748436