Przejdź do
8.20670
Trójwodzian soli sodowej kwasu dimetyloarsynowego
for synthesis
Synonim(y):
Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
891,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6AsNaO2 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-708-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Form:
solid
Solubility:
2000 g/L
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
60 °C
solubility
2000 g/L
bulk density
870 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
205541C4945C0250
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
2000 g/L
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
60 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pH
9.0-9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
8.0-9.0
pH
5.1-7.4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820670010004022536464060
820670025004022536464077
820670002504022536464053
820670000504027269912086