Przejdź do
8.20678
5-hydroksymetylo-2-furancarbaldehyd
for synthesis
Synonim(y):
5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
131,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
862,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
200-654-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
solid
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
solid
potency
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
154-155 °C/16 hPa
mp
27-30 °C
transition temp
flash point 79 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[o]1c(ccc1C=O)CO
InChI
1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2
InChI key
NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H408071.032528.04012
assay
≥97.0% (GC)
assay
99%
assay
-
assay
≥98% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
bp
154-155 °C/16 hPa
bp
114-116 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
162 °C/1013 hPa
form
solid
form
-
form
solid
form
liquid
mp
27-30 °C
mp
28-34 °C (lit.)
mp
-
mp
-37 °C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820678000104022536464213
820678810004027269278663
820678000504022536464220