Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
230-237-7
NACRES:
NA.05
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
solid
pH
9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O)
solubility
soluble 579.9 g/L
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(C(CO)(CO)CO)(CCO)CCO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Test (miareczkowanie kwasem nadchlorowym): ≥ 99,0 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Absorbancja A (280 nm; 10 %; 1 cm; woda): ≤ 0,1
Wartość pH (2 %; woda): 9,4 - 9,8
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Strata przy suszeniu (60 °C; próżnia): ≤ 1,0 %
Tożsamość (spektrum IR): zgodne
Absorbancja A (280 nm; 10 %; 1 cm; woda): ≤ 0,1
Wartość pH (2 %; woda): 9,4 - 9,8
Chlorek (Cl): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.001 %
Pb (ołów): ≤ 0,001 %
Popiół siarczanowy: ≤ 0,05 %
Strata przy suszeniu (60 °C; próżnia): ≤ 1,0 %
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| form solid | form powder | form solid | form crystalline powder |
| solubility soluble 579.9 g/L | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility water: soluble | solubility H2O: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| pH 9.4-9.8 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in H2O) | pH - | pH - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1032520025 | 04022536040837 |
| 1032520250 | 04022536040844 |