Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 174,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 408,00 zł | |
| 29 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
174,00 zł
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
315 °C
potency
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.1-19.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
162 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 60 °C
solubility
83 g/L
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[o]1c(ccc1)C=O
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Elektrokatalityczna konwersja furfuralu: Zhu i in. dokonali przeglądu mechanizmów, katalizatorów i perspektyw elektrokatalitycznej konwersji związków furanu pochodzących z biomasy, w tym furfuralu. Proces ten podkreśla potencjał furfuralu w zielonej chemii i optymalizacji procesów chemicznych (Zhu et al., 2024).
- Biokatalityczna produkcja furfuralu: Gong i in. zbadali zastosowanie bogatego w elektrony Ru na biowęglu kawowym z domieszką N do selektywnego redukcyjnego aminowania furfuralu do furfuryloaminy, podkreślając nową metodę wykorzystania furfuralu w syntezie farmaceutycznej i produkcji chemicznej biomasy (Gong i in., 2024).
- Zastosowanie furfuralu w detoksykacji: Wang i in. omówili zastosowanie mikroalg w detoksykacji lignocelulozowych ścieków z obróbki wstępnej, wykazując rolę furfuralu w zrównoważonym zarządzaniu i wykorzystaniu zasobów ścieków, przyczyniając się do optymalizacji procesów środowiskowych i chemicznych (Wang i in., 2024).
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.158 - 1.160
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay 99% | assay ≥98% | assay ≥98.5% (GC) |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural | grade analytical standard |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| solubility 83 g/L | solubility - | solubility 95% ethanol: soluble 1 mL/mL, clear | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| autoignition temp. 315 °C | autoignition temp. 599 °F | autoignition temp. 599 °F | autoignition temp. 599 °F |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfural
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8040120100 | 04022536383569 |
| 8040120500 | 04022536383576 |
| 8040129029 | 04027269042240 |
| 8040121000 | 04022536383583 |