Przejdź do
205541
Kwas kakodylowy, sól sodowa, trójwodzian
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Synonim(y):
Dimetyloarsenian sodu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6AsO2 · Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
1720,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 1604
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
pKa (20 °C)
6.27
solubility
water: 200 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[As](=O)([O-])(C)C.[Na+]
InChI
1S/C2H7AsO2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
General description
Electron microscopy grade. A carcinogen and a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Electron microscopy grade. A carcinogen that also acts as a nephrotoxin. Major metabolite of inorganic arsenics.
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Yamamoto, S., et al. 1995. Cancer Res. 55, 1271.
Murai, T., et al. 1993. Toxicol. Lett. 66, 53.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Toxic & Carcinogenic / Teratogenic (G)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0250C4945360512
assay
≥98% (titration)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
100.1% dry basis (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
solubility
water: 200 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 200 mg/mL, ethanol: soluble
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
205541-100GM04055977219609