Przejdź do
8.20633
n-Hexadecane
for synthesis
Synonim(y):
n-Hexadecane, Cetane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
476,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.44
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
208-878-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
476,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
mp
18 °C
transition temp
flash point 135 °C
density
0.77 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Determination of solvation parameter model compound descriptors by gas chromatography.: This research explores the use of gas chromatography to determine solvation parameters of various compounds, including n-Hexadecane. The study highlights n-Hexadecane′s role in solvation parameter models, which are crucial for understanding solvent-solute interactions in various chemical processes (Poole, 2024).
  • Shear-Responsive Sol-Gel Transition of Phase Change Material Emulsions for an Injectable Thermal Insulation Platform.: This study investigates the phase change properties of n-Hexadecane within emulsions used for thermal insulation. The findings reveal the potential of n-Hexadecane as a key material in advanced thermal management systems, especially for injectable thermal insulation applications (Sun et al., 2023).
  • Microfluidic Fabrication and Thermal Properties of Microencapsulated N-Hexadecane with a Hybrid Polymer Shell for Thermal Energy Storage.: This paper discusses the fabrication of microencapsulated n-Hexadecane using microfluidic techniques. The encapsulation enhances the thermal stability and efficiency of n-Hexadecane as a phase change material, making it suitable for thermal energy storage applications (Yang et al., 2022).
  • Microencapsulated phase change material via Pickering emulsion stabilized by cellulose nanofibrils for thermal energy storage.: The study explores the stabilization of n-Hexadecane within Pickering emulsions using cellulose nanofibrils. The microencapsulation significantly improves the thermal energy storage capabilities of n-Hexadecane, making it an effective component in sustainable energy systems (Bahsi Kaya et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.773 - 0.774
Identity (GC): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM78293H67038.20616
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
18 °C
mp
18 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
mp
22 °C
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820633000504022536463216
820633904004027269704216
820633025004022536463223
820633100004022536463230
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the quantity or volume of this product 8.20633 n-Hexadecane?
    1 answer
    1. This product is currently offered as the following as listed on the Product Detail Page:
      8206330005- 5mL
      8206330250- 250mL
      8206331000-1L
      Helpful?
  4. Purity is not mentioned?
    1 answer
    1. This product has an assigned purity specification of ≥99.0%. Lot-specific results are reported on the product's Certificate of Analysis.