Merck
8.20616
n-heptadekan
for synthesis
Synonim(y):
n-Heptadecane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.47
UNSPSC Code:
12352001
EC Index Number:
211-108-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
bp
302 °C/1013 hPa
mp
22 °C
transition temp
flash point 148 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
InChI key
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Zonisamid w leczeniu dyskinez w chorobie Parkinsona: Badania nad pacjentami z chorobą Parkinsona z objawami zużycia identyfikują czynniki ryzyka dyskinezy podczas leczenia zonisamidem, wspierając jego potencjalne zastosowanie w leczeniu powikłań ruchowych związanych z chorobą (Mishima et al., 2023).
  • Obliczenia właściwości zonisamidu: Badania zapewniają obliczone deskryptory dla zonisamidu wśród innych związków, pomagając w opracowaniu lepszych profili farmakologicznych i zwiększając jego użyteczność w badaniach farmaceutycznych nad mechanizmami przeciwpadaczkowymi (Liu, Acree i Abraham, 2022).
  • Kwantyfikacja zonisamidu w terapii: Metoda wykorzystująca LC-MS/MS do ilościowego oznaczania zonisamidu z wysuszonych próbek wykazuje postęp w terapeutycznym monitorowaniu leków, zapewniając skuteczne dawkowanie i bezpieczeństwo pacjentów w warunkach klinicznych (DʼUrso et al., 2019).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-heptadekan
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
300.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
149 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)